Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tapa de brida plana con cuello central, dos cuellos laterales en ángulo y un cuello lateral vertical
Código de producto. 11552364
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño del tapón:
Cuello central (NS): 14/23
Cuello central (NS): 29/32
Cuello central (NS): 45/40
Incluye:
Brida de laboratorio 100
Brida de laboratorio 150
Brida de laboratorio 200
Brida de laboratorio 60
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño del tapón Incluye Tamaño de la unidad
11552364 Cuello central (NS): 45/40 Brida de laboratorio 200 cada uno
10861841 Cuello central (NS): 29/32 Brida de laboratorio 100 cada uno
10169529 Cuello central (NS): 45/40 Brida de laboratorio 100 cada uno
10053473 Cuello central (NS): 29/32 Brida de laboratorio 150 cada uno
10179529 Cuello central (NS): 45/40 Brida de laboratorio 150 cada uno
11542364 Cuello central (NS): 29/32 Brida de laboratorio 200 cada uno
11532364 Cuello central (NS): 14/23 Brida de laboratorio 60 cada uno
10101984 Cuello central (NS): 29/32 Brida de laboratorio 60 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11552364 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 06104564
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    963.00€
    647.53€ / paquete de 1
    Ahorro 315.47€
    32% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
Material Vidrio de borosilicato, Duran Vaso
Para utilizar con (aplicación) Recipientes de reacción
Incluye Brida de laboratorio 200
Tipo de producto Tapa de brida
Tamaño del tapón Cuello central (NS): 45/40
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.