Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tapa de brida plana con cuello central, dos cuellos laterales en ángulo y un cuello lateral vertical
Click to view available options
Tamaño del tapón:
Cuello central (NS): 14/23
Cuello central (NS): 29/32
Cuello central (NS): 45/40
Incluye:
Brida de laboratorio 100
Brida de laboratorio 150
Brida de laboratorio 200
Brida de laboratorio 60
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran |
| Para utilizar con (aplicación) | Recipientes de reacción |
| Incluye | Brida de laboratorio 100 |
| Tipo de producto | Tapa de brida |
| Tamaño del tapón | Cuello central (NS): 45/40 |