Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tapa de brida plana con cuello central, dos cuellos laterales en ángulo y un cuello lateral vertical
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 06104111
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran | |
Brida de laboratorio 60 | |
Cuello central (NS): 14/23 |
Recipientes de reacción | |
Tapa de brida |
Título del producto
Lenz Laborglasinstrumente™ Tapa de brida plana con cuello central, dos cuellos laterales en ángulo y un cuello lateral vertical > Incluye brida de laboratorio 60; tamaño de cierre: Cuello central (NS): 14/23
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido