Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tapa de brida plana con cuello central, dos cuellos laterales en ángulo y un cuello lateral vertical
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 06104444
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10053473
  • 471.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 03-10-2025
Especificaciones
Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran
Brida de laboratorio 150
Cuello central (NS): 29/32
Recipientes de reacción
Tapa de brida
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Lenz Laborglasinstrumente™ Tapa de brida plana con cuello central, dos cuellos laterales en ángulo y un cuello lateral vertical > Incluye brida de laboratorio 150; tamaño de cierre: Cuello central (NS): 29/32