Learn More
DWK Life Sciences Probeta de mezclado DURAN™, con base hexagonal, de clase A
Las probetas de mezclado DURAN™ sirven para diluir soluciones y mezclar varios componentes en una proporción de cantidad dada.
54.25€ - 230.00€
Especificaciones
Material | Boro 3.3, polietileno |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Medición de cantidades líquidas; soluciones de dilución; mezcla de varios componentes; medición volumétrica; para garantizar una larga vida útil para su instrumental de vidrio volumétrico y para excluir posibles cambios de volumen, estos productos de vidrio no deben calentarse por encima de +250 °C en cabinas de secado o esterilizadores |
Esterilizables en autoclave | Sí |
Temperatura máxima | 250 °C |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15230856
|
DWK Life Sciences
246180856 |
10 ml |
54.25€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 12-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15240856
|
DWK Life Sciences
246181458 |
25 ml |
57.25€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 27-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15250856
|
DWK Life Sciences
246181758 |
50 ml |
64.65€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15260856
|
DWK Life Sciences
246182454 |
100 ml |
72.35€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15270856
|
DWK Life Sciences
246183656 |
250 ml |
106.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 04-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15280856
|
DWK Life Sciences
246184455 |
500 ml |
148.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 01-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15290856
|
DWK Life Sciences
246185451 |
1000 ml |
131.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15200866
|
DWK Life Sciences
246186353 |
2000 ml |
230.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 12-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Las probetas de mezclado DURAN™ sirven para diluir soluciones y mezclar varios componentes en una proporción de cantidad dada. Disponible en dos clases de precisión diferentes – clase A con graduación de puntos principales con anillo y clase B con graduación de línea. Para una diferenciación adicional, las probetas de mezclado con precisión de clase A tienen una graduación azul, mientras que las probetas de mezclado de clase B tienen una graduación blanca. Las tolerancias de volumen para probetas de medición y mezclado cumplen con los límites de precisión DIN e ISO. Por lo tanto, la concentración deseada puede ajustarse con precisión. Las probetas de mezclado con número de lote y clase A de precisión se suministran con un certificado de lote. Este certificado informa del valor medio obtenido al medir el lote en cuestión, la desviación estándar y el día de emisión. Los certificados de lote también se pueden recuperar en línea. El número de lote consta de cuatro dígitos. Los dos primeros números especifican el año de producción, y los dos siguientes números especifican el lote, por ejemplo: 18,01.
- Calibración basada en el volumen vertido (In) a una temperatura de referencia de + 20 °C
- Un grosor de pared uniforme en todo el rango de medición evita errores de cuña
- Gran base hexagonal equipada con tres perillas que aumentan su estabilidad y evitan que la probeta ruede
- Tienen un tapón de polietileno ergonómico para apretarlo o quitarlo de manera fácil y segura
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
- Impresión azul de alta resistencia
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
- Graduaciones con anillos circulares
- Las tolerancias de volumen se ajustan a la clase A de precisión
Especificaciones
Boro 3.3, polietileno | |
Medición de cantidades líquidas; soluciones de dilución; mezcla de varios componentes; medición volumétrica; para garantizar una larga vida útil para su instrumental de vidrio volumétrico y para excluir posibles cambios de volumen, estos productos de vidrio no deben calentarse por encima de +250 °C en cabinas de secado o esterilizadores | |
Sí | |
250 °C |