Learn More
DWK Life Sciences Probeta de mezclado DURAN™, con base hexagonal, de clase A
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Las probetas de mezclado DURAN™ sirven para diluir soluciones y mezclar varios componentes en una proporción de cantidad dada. Disponible en dos clases de precisión diferentes – clase A con graduación de puntos principales con anillo y clase B con graduación de línea. Para una diferenciación adicional, las probetas de mezclado con precisión de clase A tienen una graduación azul, mientras que las probetas de mezclado de clase B tienen una graduación blanca. Las tolerancias de volumen para probetas de medición y mezclado cumplen con los límites de precisión DIN e ISO. Por lo tanto, la concentración deseada puede ajustarse con precisión. Las probetas de mezclado con número de lote y clase A de precisión se suministran con un certificado de lote. Este certificado informa del valor medio obtenido al medir el lote en cuestión, la desviación estándar y el día de emisión. Los certificados de lote también se pueden recuperar en línea. El número de lote consta de cuatro dígitos. Los dos primeros números especifican el año de producción, y los dos siguientes números especifican el lote, por ejemplo: 18,01.
- Calibración basada en el volumen vertido (In) a una temperatura de referencia de + 20 °C
- Un grosor de pared uniforme en todo el rango de medición evita errores de cuña
- Gran base hexagonal equipada con tres perillas que aumentan su estabilidad y evitan que la probeta ruede
- Tienen un tapón de polietileno ergonómico para apretarlo o quitarlo de manera fácil y segura
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
- Impresión azul de alta resistencia
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
- Graduaciones con anillos circulares
- Las tolerancias de volumen se ajustan a la clase A de precisión
Especificaciones
Especificaciones
| Tolerancia | ±0,25 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato (3.3), polietileno |
| Capacidad (métrico) | 25 ml |
| Diámetro exterior (métrico) | 21 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Medición de cantidades líquidas; soluciones de dilución; mezcla de varios componentes; medición volumétrica; para garantizar una larga vida útil para su instrumental de vidrio volumétrico y para excluir posibles cambios de volumen, estos productos de vidrio no deben calentarse por encima de +250 °C en cabinas de secado o esterilizadores |
| Incluye | 2/paq. |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Temperatura máxima | 250 °C |