Learn More
DWK Life Sciences Probeta de mezclado DURAN™, con base hexagonal, de clase A
Código de producto. 15280856 Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 15280856
Marca: DWK Life Sciences 246184455
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las probetas de mezclado DURAN™ sirven para diluir soluciones y mezclar varios componentes en una proporción de cantidad dada.
Las probetas de mezclado DURAN™ sirven para diluir soluciones y mezclar varios componentes en una proporción de cantidad dada. Disponible en dos clases de precisión diferentes – clase A con graduación de puntos principales con anillo y clase B con graduación de línea. Para una diferenciación adicional, las probetas de mezclado con precisión de clase A tienen una graduación azul, mientras que las probetas de mezclado de clase B tienen una graduación blanca. Las tolerancias de volumen para probetas de medición y mezclado cumplen con los límites de precisión DIN e ISO. Por lo tanto, la concentración deseada puede ajustarse con precisión. Las probetas de mezclado con número de lote y clase A de precisión se suministran con un certificado de lote. Este certificado informa del valor medio obtenido al medir el lote en cuestión, la desviación estándar y el día de emisión. Los certificados de lote también se pueden recuperar en línea. El número de lote consta de cuatro dígitos. Los dos primeros números especifican el año de producción, y los dos siguientes números especifican el lote, por ejemplo: 18,01.
  • Calibración basada en el volumen vertido (In) a una temperatura de referencia de + 20 °C
  • Un grosor de pared uniforme en todo el rango de medición evita errores de cuña
  • Gran base hexagonal equipada con tres perillas que aumentan su estabilidad y evitan que la probeta ruede
  • Tienen un tapón de polietileno ergonómico para apretarlo o quitarlo de manera fácil y segura
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
  • Impresión azul de alta resistencia
  • Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
  • Graduaciones con anillos circulares
  • Las tolerancias de volumen se ajustan a la clase A de precisión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tolerancia ± 2,5 ml
Material Boro 3.3, polietileno
Capacidad (métrico) 500 ml
Diámetro exterior (métrico) 53 mm
Para utilizar con (aplicación) Medición de cantidades líquidas; soluciones de dilución; mezcla de varios componentes; medición volumétrica; para garantizar una larga vida útil para su instrumental de vidrio volumétrico y para excluir posibles cambios de volumen, estos productos de vidrio no deben calentarse por encima de +250 °C en cabinas de secado o esterilizadores
Incluye 2/paq.
Esterilizables en autoclave
Temperatura máxima 250 °C