Learn More
DWK Life Sciences Probeta de mezclado DURAN™, con base hexagonal, de clase A
Código de producto. 15290856 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15290856 1000 ml cada uno
15230856 10 ml paquete de 2
15240856 25 ml paquete de 2
15250856 50 ml paquete de 2
15260856 100 ml paquete de 2
15270856 250 ml paquete de 2
15280856 500 ml 2 PCS
15200866 2000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15290856 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 246185451
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126.00€
    111.88€ / paquete de 1
    Ahorro 14.12€
    11% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-10-2026
Las probetas de mezclado DURAN™ sirven para diluir soluciones y mezclar varios componentes en una proporción de cantidad dada.
Las probetas de mezclado DURAN™ sirven para diluir soluciones y mezclar varios componentes en una proporción de cantidad dada. Disponible en dos clases de precisión diferentes – clase A con graduación de puntos principales con anillo y clase B con graduación de línea. Para una diferenciación adicional, las probetas de mezclado con precisión de clase A tienen una graduación azul, mientras que las probetas de mezclado de clase B tienen una graduación blanca. Las tolerancias de volumen para probetas de medición y mezclado cumplen con los límites de precisión DIN e ISO. Por lo tanto, la concentración deseada puede ajustarse con precisión. Las probetas de mezclado con número de lote y clase A de precisión se suministran con un certificado de lote. Este certificado informa del valor medio obtenido al medir el lote en cuestión, la desviación estándar y el día de emisión. Los certificados de lote también se pueden recuperar en línea. El número de lote consta de cuatro dígitos. Los dos primeros números especifican el año de producción, y los dos siguientes números especifican el lote, por ejemplo: 18,01.
  • Calibración basada en el volumen vertido (In) a una temperatura de referencia de + 20 °C
  • Un grosor de pared uniforme en todo el rango de medición evita errores de cuña
  • Gran base hexagonal equipada con tres perillas que aumentan su estabilidad y evitan que la probeta ruede
  • Tienen un tapón de polietileno ergonómico para apretarlo o quitarlo de manera fácil y segura
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
  • Impresión azul de alta resistencia
  • Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
  • Graduaciones con anillos circulares
  • Las tolerancias de volumen se ajustan a la clase A de precisión
Especificaciones
Tolerancia ±5 ml
Material Vidrio de borosilicato (3.3), polietileno
Capacidad (métrico) 1000 ml
Para utilizar con (aplicación) Medición de cantidades líquidas; soluciones de dilución; mezcla de varios componentes; medición volumétrica; para garantizar una larga vida útil para su instrumental de vidrio volumétrico y para excluir posibles cambios de volumen, estos productos de vidrio no deben calentarse por encima de +250 °C en cabinas de secado o esterilizadores
Incluye 1/paq.
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro exterior (métrico) 65 mm