Learn More
Dapagliflozin ((2S)-1,2-propanediol, hydrate), MedChemExpress
MedChemExpress Dapagliflozin ((2S)-1,2-propanediol, hydrate) is the S-enantiomer of Dapagliflozin 1,2-propanediol, hydrate.

76.95€ - 214.65€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dapagliflozin ((2S)-1,2-propanediol, hydrate) |
---|---|
CAS | 960404-48-2 |
Color | Blanco |
Notas de grado de pureza | Research |
Fórmula molecular | C24H35ClO9 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16473978
![]() |
Medchem Express
HY-10450A |
10 mg |
108.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16454986
![]() |
Medchem Express
HY-10450A |
100 mg |
214.65€
100 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16420337
![]() |
Medchem Express
HY-10450A |
50 mg |
168.75€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16406697
![]() |
Medchem Express
HY-10450A |
5 mg |
76.95€
5 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Dapagliflozin ((2S)-1,2-propanediol, hydrate), a new type of drug used to treat diabetes mellitus (DM), is a competitive sodium/glucose cotransporter 2 (SGLT2) inhibitor, which results in excretion of glucose into the urine. Dapagliflozin ((2S)-1,2-propanediol, hydrate) induces HIF1 expression and attenuates renal IR injury.Especificaciones
Dapagliflozin ((2S)-1,2-propanediol, hydrate) | |
Blanco | |
C24H35ClO9 | |
DMSO : ≥ 100 mg/mL (198.82 mM) ∣H2O : 2.38 mg/mL (4.73 mM; Need ultrasonic) | |
502.98 | |
95.0% | |
Solid |
960404-48-2 | |
Research | |
BMS-512148 (2S)-1,2-propanediol, hydrate | |
O[C@H]1[C@H](C2=CC(CC3=CC=C(OCC)C=C3)=C(Cl)C=C2)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O.C[C@H](O)CO.O | |
502.98 | |
Research | |
Metabolism-sugar/lipid metabolism |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.