Learn More
Dapagliflozin ((2S)-1,2-propanediol, hydrate), MedChemExpress
Código de producto. 16420337
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16420337 50 mg 50 miligramos
16473978 10 mg 10 miligramos
16454986 100 mg 100 miligramos
16406697 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16420337 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10450A
MedChemExpress Dapagliflozin ((2S)-1,2-propanediol, hydrate) is the S-enantiomer of Dapagliflozin 1,2-propanediol, hydrate.
Dapagliflozin ((2S)-1,2-propanediol, hydrate), a new type of drug used to treat diabetes mellitus (DM), is a competitive sodium/glucose cotransporter 2 (SGLT2) inhibitor, which results in excretion of glucose into the urine. Dapagliflozin ((2S)-1,2-propanediol, hydrate) induces HIF1 expression and attenuates renal IR injury.
Specifications
Nombre del producto químico o material Dapagliflozin ((2S)-1,2-propanediol, hydrate)
CAS 960404-48-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H35ClO9
Cantidad 50 mg
Sinónimo BMS-512148 (2S)-1,2-propanediol, hydrate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (198.82 mM) ∣H2O : 2.38 mg/mL (4.73 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1[C@H](C2=CC(CC3=CC=C(OCC)C=C3)=C(Cl)C=C2)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O.C[C@H](O)CO.O
Peso molecular (g/mol) 502.98
Formula Weight (peso de la fórmula) 502.98
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism