missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dapagliflozin ((2S)-1,2-propanediol, hydrate), MedChemExpress

Código de producto. 16454986
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16454986 100 mg 100 miligramos
16473978 10 mg 10 miligramos
16420337 50 mg 50 miligramos
16406697 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16454986 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10450A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Dapagliflozin ((2S)-1,2-propanediol, hydrate) is the S-enantiomer of Dapagliflozin 1,2-propanediol, hydrate.

Dapagliflozin ((2S)-1,2-propanediol, hydrate), a new type of drug used to treat diabetes mellitus (DM), is a competitive sodium/glucose cotransporter 2 (SGLT2) inhibitor, which results in excretion of glucose into the urine. Dapagliflozin ((2S)-1,2-propanediol, hydrate) induces HIF1 expression and attenuates renal IR injury.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Dapagliflozin ((2S)-1,2-propanediol, hydrate)
CAS 960404-48-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H35ClO9
Cantidad 100 mg
Sinónimo BMS-512148 (2S)-1,2-propanediol, hydrate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (198.82 mM) ∣H2O : 2.38 mg/mL (4.73 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1[C@H](C2=CC(CC3=CC=C(OCC)C=C3)=C(Cl)C=C2)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O.C[C@H](O)CO.O
Peso molecular (g/mol) 502.98
Formula Weight (peso de la fórmula) 502.98
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.