Learn More
Corning™ Placa multipocillo de invasión tumoral BioCoat™
Proporciona un entorno que permite la evaluación del potencial invasor de células in vitro
645.00€ - 3720.00€
Especificaciones
Material | PET |
---|---|
Tamaño de poro | 8 μm |
Tipo | Placa multipocillo |
Revestimiento de superficie | Matriz Matrigel™ |
Alertas:
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Código de producto | Marca | Área de cultivo | N.° de pocillos | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Área de cultivo | N.° de pocillos | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10777664
|
Corning™
354167 |
0,08 cm2 | 96 | 1 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10318372
|
Corning™
354168 |
0,08 cm2 | 96 | 5 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10488681
|
Corning™
354165 |
0,3 cm2 | 24 | 1 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10007891
|
Corning™
354166 |
0,3 cm2 | 24 | 5 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
• Ideal para estudios del potencial metastásico de células tumorales y la inhibición de invasión por fármacos antineoplásicos
• Ahorra tiempo y trabajo en la detección de compuestos durante la detección de posibles compuestos antimetastásicos
• Elimina la necesidad de recurrir al raspado y recuento de células manuales
• Incluye una placa de inserto Multiwell™ de 24 o 96 pocillos que contiene una membrana de tereftalato de polietileno FluoroBlok™ con tamaño de poro de 8.0 μm recubierta con matriz BD Matrigel™; la matriz proporciona una barrera real contra células no invasivas al mismo tiempo que conserva una estructura de proteínas adecuada para que las células invasoras penetren y atraviesen la membrana FluoroBlok
• La membrana hermética a la luz garantiza que únicamente se detectan aquellas células que aparecen en la parte inferior del inserto mediante un lector de microplacas de fluorescencia, que proporciona una señal que se puede correlacionar directamente con el número de células
• Cada lote se somete a pruebas para comprobar la capacidad de permitir la invasión de células HT-1080 (una línea de células de fibrosarcoma humano invasivas) y de excluir la invasión de células 3T3 (una línea de células de fibroblastos no invasivas)
• Compatible con automatización
• Almacenar a - 20 °C
Especificaciones
PET | |
8 μm | |
Placa multipocillo | |
Matriz Matrigel™ |