Learn More
Corning™ Placa multipocillo de invasión tumoral BioCoat™
Código de producto. 10318372
Click to view available options
N.° de pocillos:
24
96
Área de cultivo:
0,08 cm2
0,3 cm2
Cantidad:
1
5
Tamaño de la unidad:
5 PCS
cada uno
paquete de 5
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Código de producto. 10318372
Marca: Corning™ 354168
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Proporciona un entorno que permite la evaluación del potencial invasor de células in vitro
Las placas de insertos HTS son conjuntos de insertos de cultivo celular individuales conectados mediante un soporte rígido y compatibles con instrumentos robóticos. Este diseño de unidad individual hace que las placas de insertos sean ideales para realizar estudios de migración e invasión celular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Área de cultivo 0,08 cm2
Material PET
Tamaño de poro 8 μm
Tipo Placa multipocillo
Cantidad 5
N.° por paquete 5/Paq.
N.º por caja 5/caja
Revestimiento de superficie Matriz Matrigel™
N.° de pocillos 96