Learn More
Corning™ Placa multipocillo de invasión tumoral BioCoat™
Descripción
Las placas de insertos HTS son conjuntos de insertos de cultivo celular individuales conectados mediante un soporte rígido y compatibles con instrumentos robóticos. Este diseño de unidad individual hace que las placas de insertos sean ideales para realizar estudios de migración e invasión celular.
Especificaciones
Especificaciones
| Área de cultivo | 0,3 cm2 |
| Material | PET |
| Tamaño de poro | 8 μm |
| Tipo | Placa multipocillo |
| Cantidad | 1 |
| N.° por paquete | 1/Paq. |
| N.º por caja | 1 unidad |
| Revestimiento de superficie | Matriz Matrigel™ |
| N.° de pocillos | 24 |