Learn More
Corning™ Placa multipocillo de invasión tumoral BioCoat™
Descripción
Las placas de insertos HTS son conjuntos de insertos de cultivo celular individuales conectados mediante un soporte rígido y compatibles con instrumentos robóticos. Este diseño de unidad individual hace que las placas de insertos sean ideales para realizar estudios de migración e invasión celular.
Especificaciones
Especificaciones
| Área de cultivo | 0,3 cm2 |
| Material | PET |
| Tamaño de poro | 8 μm |
| Tipo | Placa multipocillo |
| Cantidad | 5 |
| N.° por paquete | 5/Paq. |
| N.º por caja | 5/caja |
| Revestimiento de superficie | Matriz Matrigel™ |
| N.° de pocillos | 24 |
Título del producto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?