Learn More
Corning™ Placa multipocillo de invasión tumoral BioCoat™
Código de producto. 10777664
Change view
Click to view available options
N.° de pocillos:
24
96
Área de cultivo:
0,08 cm2
0,3 cm2
Cantidad:
1
5
Tamaño de la unidad:
5 PCS
cada uno
paquete de 5
Código de producto. N.° de pocillos Área de cultivo Cantidad unitSize
10777664 96 0,08 cm2 1 cada uno
10318372 96 0,08 cm2 5 5 PCS
10488681 24 0,3 cm2 1 cada uno
10007891 24 0,3 cm2 5 paquete de 5
4 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Produktkode 10777664
missing translation for 'mfr': Corning™ 354167
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Proporciona un entorno que permite la evaluación del potencial invasor de células in vitro
Las placas de insertos HTS son conjuntos de insertos de cultivo celular individuales conectados mediante un soporte rígido y compatibles con instrumentos robóticos. Este diseño de unidad individual hace que las placas de insertos sean ideales para realizar estudios de migración e invasión celular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Área de cultivo 0,08 cm2
Material PET
Tamaño de poro 8 μm
Tipo Placa multipocillo
Cantidad 1
Requisitos de almacenamiento 20 °C
N.° por paquete 1/Paq.
N.º por caja 1 unidad
Revestimiento de superficie Matriz Matrigel™
N.° de pocillos 96
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.