Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de reserva de CO2 y nitrógeno líquido para ultracongeladores
Garantice una seguridad óptima de las muestras críticas gracias a los sistemas de reserva de CO2 y LN2 para ultracongeladores Thermo Scientific™.
2194.20€ - 3850.00€
Productos 21
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Tipo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Tipo Precio Cantidad y disponibilidad  
11334222
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
CO4567
Serie TSX, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE y serie TDE, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE Series, Revco TDE Series Instalada de fábrica
2830.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 17-09-2025
Añadir a la cesta
16245041
Ver documentos
Thermo Scientific™
1960445
Forma™series 900y 7000 8600, Series HFU B y HFC, Revco™Serie CxF, Serie TSC Instalada en fábrica
2371.80€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 31-10-2025
Añadir a la cesta
16349693
Ver documentos
Thermo Scientific™
1960446
Series HFU B y HFC, Revco™Serie CxF, Serie TSC, HFC Series, Revco CxF Series, TSC Series Instalado in situ
2371.80€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 28-10-2025
Añadir a la cesta
11386381
Ver documentos
Thermo Scientific™
FCO300D
Modelos de 208-230 V/60 Hz: Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 Instalado in situ
2194.20€
cada uno
11396381
Ver documentos
Thermo Scientific™
FCO300V
Modelos 230V/50Hz: Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 Sistema de apoyo de CO2
2635.00€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
11306391
Ver documentos
Thermo Scientific™
FCO300W
Modelos 230V/50Hz (enchufe para Reino Unido): Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 Instalado in situ
2984.85€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 24-09-2025
Añadir a la cesta
11316391
Ver documentos
Thermo Scientific™
FCO4567
Serie TSX, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE y serie TLE caja (400 y superior), Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE, Revco TLE Series (400 box and above) Instalado in situ
2615.00€
cada uno
Solo quedan null
Añadir a la cesta
11376391
Ver documentos
Thermo Scientific™
FLN300D
Modelos de 208-230 V/60 Hz: Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 Independiente
2640.00€
cada uno
11386391
Ver documentos
Thermo Scientific™
FLN300V
Modelos 230V/50Hz: Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 Sistema de apoyo de LN2
2640.00€
cada uno
11396391
Ver documentos
Thermo Scientific™
FLN300W
Modelos 230V/50Hz (enchufe para Reino Unido): Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 Independiente
2984.85€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 14-04-2026
Añadir a la cesta
11306401
Ver documentos
Thermo Scientific™
FLN4567
Revco™ UxF, HERAfreeze™ HFU-T, Thermo Scientific™ Serie TSU Instalado in situ
2552.70€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 05-09-2025
Añadir a la cesta
15738557
Ver documentos
Thermo Scientific™
FLN4567LE
Thermo Scientific serie TSX Instalado in situ
2552.70€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
15728557
Ver documentos
Thermo Scientific™
FCO4567LE
Thermo Scientific serie TSX Instalado in situ
2552.70€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
16317141
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
FCO456LEV
Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE y Thermo Scientific serie TDE (capacidad para 400 cajas y mayor), Revco RDE, HERAfreeze HDE, Thermo Scientific TDE Series (400 box capacity and larger) Sistema de apoyo de CO2
3025.05€
cada uno
16367141
Ver documentos
Thermo Scientific™
FLN456LEV
Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE y Thermo Scientific serie TDE (capacidad para 400 cajas y mayor), Revco RDE, HERAfreeze HDE, Thermo Scientific TDE Series (400 box capacity and larger) Sistema de apoyo de LN2
3025.05€
cada uno
17838010
Ver documentos
Thermo Scientific™
332353G01
Congeladores horizontales serie TDE Instalada en fábrica
3406.95€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 24-09-2025
Añadir a la cesta
17848010
Ver documentos
Thermo Scientific™
332353G02
Congeladores horizontales serie TDE Instalada en fábrica
3175.80€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 19-11-2025
Añadir a la cesta
17878010
Ver documentos
Thermo Scientific™
332353G05
Congeladores horizontales serie TDE Instalada en fábrica
3406.95€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 24-09-2025
Añadir a la cesta
17888010
Ver documentos
Thermo Scientific™
332353G06
Congeladores horizontales serie TDE Instalada en fábrica
3175.80€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 19-11-2025
Añadir a la cesta
30274498
Ver documentos
Thermo Scientific™
FCOTSXU
TSX Universal Instalado in situ
3850.00€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
30274496
Ver documentos
Thermo Scientific™
FLNTSXU
TSX Universal Instalado in situ
3810.00€
cada uno
Descripción
Descripción
Garantice una seguridad óptima para las muestras críticas mediante el uso de sistemas de apoyo de CO2 y LN2 Thermo Scientific™ para ultracongeladores, para su uso con congeladores Thermo Scientific™ TSX, Forma™, HERAfreeze™, Revco™ y la serie TS.
Características:
  • El sistema de reserva de LN2 mantiene la temperatura del nitrógeno líquido a - 80 °C con nitrógeno líquido
  • Sistema de reserva de CO2 que mantiene la temperatura en - 67 °C con CO2
Información para pedidos:
Disponible en formato instalado de fábrica o instalado in situ. Los modelos para una capacidad de caja de 300 son independientes. La instalación de unidades in situ la debe realizar personal cualificado.
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Thermo Scientific™ Sistemas de reserva de CO2 y nitrógeno líquido para ultracongeladores