Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de reserva de CO2 y nitrógeno líquido para ultracongeladores
Garantice una seguridad óptima de las muestras críticas gracias a los sistemas de reserva de CO2 y LN2 para ultracongeladores Thermo Scientific™.
Marca:  Thermo Scientific™ FLN4567
2540.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11306401
  • 2552.70€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 06-10-2025
Descripción
Garantice una seguridad óptima para las muestras críticas mediante el uso de sistemas de apoyo de CO2 y LN2 Thermo Scientific™ para ultracongeladores, para su uso con congeladores Thermo Scientific™ TSX, Forma™, HERAfreeze™, Revco™ y la serie TS.
Características:
  • El sistema de reserva de LN2 mantiene la temperatura del nitrógeno líquido a - 80 °C con nitrógeno líquido
  • El sistema de reserva de CO2 mantiene la temperatura hasta - 7 °C o - 70 °C (según modelo) con CO2
Información para pedidos:
Disponible en formato instalado de fábrica o instalado in situ. Los modelos para las series UxF300/88300/HFU300T/TSU300 son independientes. La instalación de unidades in situ la debe realizar personal cualificado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Instalado in situ
-80°C
Revco™ UxF, HERAfreeze™ HFU-T, Thermo Scientific™ Serie TSU
Videos
  • Thermo Scientific - Revco UxF freezers
    To the rest of the world, these are samples. To us, they are a scientist's life's work. A lab's mission. A company's breakthrough. We are obsessed with sample integrity.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Thermo Scientific Revco UxF freezers
    • Thermo Scientific - Revco UxF freezers
      To the rest of the world, these are samples. To us, they are a scientist's life's work. A lab's mission. A company's breakthrough. We are obsessed with sample integrity.
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Thermo Scientific Revco UxF freezers
      Certificados
      Promociones
      Promociones
      Título del producto
      Thermo Scientific™ Sistemas de reserva de CO2 y nitrógeno líquido para ultracongeladores > Sistemas de reserva de nitrógeno líquido2; instalado in situ; para su uso con las series Forma 88000, HERAfreeze HFU-T, Revco UxF y TSU