Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de reserva de CO2 y nitrógeno líquido para ultracongeladores
Garantice una seguridad óptima de las muestras críticas gracias a los sistemas de reserva de CO2 y LN2 para ultracongeladores Thermo Scientific™.
Marca: Thermo Scientific™ CO4567
2094.83 EUR hasta el 2025-08-22
Use el código promocional "24148" para aplicar la oferta.
Descripción
Garantice una seguridad óptima para las muestras críticas mediante el uso de sistemas de apoyo de CO2 y LN2 Thermo Scientific™ para ultracongeladores, para su uso con congeladores Thermo Scientific™ TSX, Forma™, HERAfreeze™, Revco™ y la serie TS.
Características:- El sistema de reserva de nitrógeno líquido2 mantiene la temperatura del nitrógeno líquido a - 80°C con nitrógeno líquido
- Sistema de reserva de CO2: mantiene la temperatura hasta -67 °C con CO2
Información para pedidos:
Disponible en formato instalado de fábrica o instalado in situ. Los modelos para una capacidad de caja de 300 son independientes. La instalación de unidades in situ la debe realizar personal cualificado.
Especificaciones
Instalada de fábrica | |
-80°C | |
Serie TSX, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE y serie TDE, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE Series, Revco TDE Series | |
Cajas (300) |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Análisis y pruebas de control de calidad
Ahorre hasta un 59% en nuestra selección premium para análisis de calidad y control de calidadPromo Code: 24140Expires: 2025-08-24
-
Multiple Manufacturers
Iluminando las rutas de las proteínas
Iluminando las herramientas que impulsan el descubrimiento de proteínas.Promo Code: 24148Expires: 2025-08-22