Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de reserva de CO2 y nitrógeno líquido para ultracongeladores
Garantice una seguridad óptima de las muestras críticas gracias a los sistemas de reserva de CO2 y LN2 para ultracongeladores Thermo Scientific™.
Marca:  Thermo Scientific™ FCO456LEV
2617.84 EUR hasta el 2025-08-22
Use el código promocional "24148" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16317141
  • 3025.05€ / cada uno
Iluminando las rutas de las proteínas
Usar código promocional 24148 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Descripción
Garantice una seguridad óptima para las muestras críticas mediante el uso de sistemas de apoyo de CO2 y LN2 Thermo Scientific™ para ultracongeladores, para su uso con congeladores Thermo Scientific™ TSX, Forma™, HERAfreeze™, Revco™ y la serie TS.
Características:
  • El sistema de reserva de LN2 mantiene la temperatura en - 80 °C con nitrógeno líquido. 
  • El sistema de reserva de CO2 mantiene la temperatura en -67 °C con CO2
Información para pedidos:
Disponible en formato instalado de fábrica o instalado in situ. Los modelos para una capacidad de caja de 300 son independientes. La instalación de unidades in situ la debe realizar personal cualificado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Sistema de apoyo de CO2
Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE y Thermo Scientific serie TDE (capacidad para 400 cajas y mayor), Revco RDE, HERAfreeze HDE, Thermo Scientific TDE Series (400 box capacity and larger)
Cajas (300)
-80°C
230 V
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Sistemas de reserva de CO2 y nitrógeno líquido para ultracongeladores > Sistema de reserva de ultracongelador; tipo: CO2; tensión: 230 V/50 Hz