Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de reserva de CO2 y nitrógeno líquido para ultracongeladores
Garantice una seguridad óptima de las muestras críticas gracias a los sistemas de reserva de CO2 y LN2 para ultracongeladores Thermo Scientific™.
Marca:  Thermo Scientific™ 1960446
2360.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16349693
  • 2371.80€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 27-11-2025
Descripción
Garantice una seguridad óptima para las muestras críticas mediante el uso de sistemas de apoyo de CO2 y LN2 Thermo Scientific™ para ultracongeladores, para su uso con congeladores Thermo Scientific™ TSX, Forma™, HERAfreeze™, Revco™ y la serie TS.
Características:
  • El sistema de reserva de LN2 mantiene la temperatura del nitrógeno líquido a - 80 °C con nitrógeno líquido
  • El sistema de reserva de CO2 mantiene la temperatura hasta - 7 ° o - 70 °C (según modelo) con CO2
Información para pedidos:
Disponible en formato instalado de fábrica o instalado in situ. Los modelos para las series UxF300/88300/HFU300T/TSU300 son independientes. La instalación de unidades in situ la debe realizar personal cualificado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Instalado in situ
-80°C
Series HFU B y HFC, Revco™Serie CxF, Serie TSC, HFC Series, Revco CxF Series, TSC Series
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Sistemas de reserva de CO2 y nitrógeno líquido para ultracongeladores > Sistema de reserva de CO2; instalado in situ; para su uso con las series Forma 900 7000 8600 y series HFU B y HFC; serie Revco CxF; serie TSC