Learn More
Macherey-Nagel™ Columna SPE de polipropileno SB Chromabond™
Columna SPE de polipropileno Macherey-Nagel Chromabond SB, capacidad de columna:6 ml, tamaño de partículas:45 um, material de base:sílice; tipo de columna:SPE; para su uso con:extracción en fase sólida (SAX); tamaño de poro:60; absorbente:Chromabond SB, área de superficie:500 m2/g
146.00€ - 255.00€
Especificaciones
Material de base | Sílice |
---|---|
Tipo de columna | Extracción de fase sólida |
Tamaño de partículas | 45 μm |
Área de la superficie (métrico) | 500 m2/g |
Código de producto | Marca | Capacidad de columna (métrico) | Peso del lecho | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad de columna (métrico) | Peso del lecho | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10055831
|
Macherey-Nagel™
730079 |
3 mL | 500mg |
220.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10536531
|
Macherey-Nagel™
730078 |
1 mL | 100 mg |
255.00€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10470322
|
Macherey-Nagel™
730322 |
3 mL | 200mg |
196.00€
paquete de 50 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10430132
|
Macherey-Nagel™
730323 |
6 mL | 1 g |
214.00€
paquete de 30 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10480512
|
Macherey-Nagel™
730426 |
6 mL | 500mg |
146.00€
paquete de 30 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Columna SPE de polipropileno Macherey-Nagel Chromabond SB, capacidad de columna:6 ml, tamaño de partículas:45 um, material de base:sílice; tipo de columna:SPE; para su uso con:extracción en fase sólida (SAX); tamaño de poro:60; absorbente:Chromabond SB, área de superficie:500 m2/g
Especificaciones
Sílice | |
Extracción de fase sólida | |
45 μm | |
500 m2/g |