Learn More
Macherey-Nagel™ Columna SPE de polipropileno SB Chromabond™
Código de producto. 10480512 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Peso del lecho:
100 mg
200mg
500mg
1 g
Capacidad de columna (métrico):
1 mL
3 mL
6 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 30
paquete de 50
Código de producto. Peso del lecho Capacidad de columna (métrico) unitSize
10480512 500mg 6 mL paquete de 30
10055831 500mg 3 mL paquete de 50
10536531 100 mg 1 mL paquete de 100
10470322 200mg 3 mL paquete de 50
10430132 1 g 6 mL paquete de 30
5 options
Código de producto. 10480512
Marca: Macherey-Nagel™ 730426
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Columna SPE de polipropileno Macherey-Nagel Chromabond SB, capacidad de columna:6 ml, tamaño de partículas:45 um, material de base:sílice; tipo de columna:SPE; para su uso con:extracción en fase sólida (SAX); tamaño de poro:60; absorbente:Chromabond SB, área de superficie:500 m2/g
Especificaciones
Material de base Sílice
Capacidad de columna (métrico) 6 mL
Tipo de columna Extracción de fase sólida
Peso del lecho 500mg
Para utilizar con (aplicación) Extracción en fase sólida
Tamaño de partículas 45 μm
Absorbente SB Chromabond
Tipo Columnas de extracción en fase sólida
Tamaño de poro 60 Å
Área de la superficie (métrico) 500 m2/g