Learn More
Macherey-Nagel™ Columna SPE de polipropileno SB Chromabond™
Código de producto. 10430132 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Peso del lecho:
100 mg
200mg
500mg
1 g
Capacidad de columna (métrico):
1 mL
3 mL
6 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 30
paquete de 50
Código de producto. Peso del lecho Capacidad de columna (métrico) unitSize
10430132 1 g 6 mL paquete de 30
10055831 500mg 3 mL paquete de 50
10536531 100 mg 1 mL paquete de 100
10470322 200mg 3 mL paquete de 50
10480512 500mg 6 mL paquete de 30
5 options
Código de producto. 10430132
Marca: Macherey-Nagel™ 730323
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Columna SPE de polipropileno Macherey-Nagel Chromabond SB, capacidad de columna:6 ml, tamaño de partículas:45 um, material de base:sílice; tipo de columna:SPE; para su uso con:extracción en fase sólida (SAX); tamaño de poro:60; absorbente:Chromabond SB, área de superficie:500 m2/g
Especificaciones
Material de base Sílice
Capacidad de columna (métrico) 6 mL
Tipo de columna Extracción de fase sólida
Peso del lecho 1 g
Para utilizar con (aplicación) Extracción en fase sólida e intercambio iónico
Tamaño de partículas 45 μm
Línea de productos CHROMABOND
Absorbente Amina cuaternaria (intercambiador de aniones fuertemente básico)
Tipo Columna SPE de polipropileno
Tamaño de poro 60 Å
Cantidad 30pcs
Área de la superficie (métrico) 500 m2/g