Descripción
Columna SPE de polipropileno Macherey-Nagel Chromabond SB, capacidad de columna:6 ml, tamaño de partículas:45 um, material de base:sílice; tipo de columna:SPE; para su uso con:extracción en fase sólida (SAX); tamaño de poro:60; absorbente:Chromabond SB, área de superficie:500 m2/g
Especificaciones
Especificaciones
| Material de base | Sílice |
| Capacidad de columna (métrico) | 3 mL |
| Tipo de columna | Extracción de fase sólida |
| Peso del lecho | 500mg |
| Tamaño de partículas | 45 μm |
| Tipo | Columnas de extracción en fase sólida |
| Tamaño de poro | 60 µm |
| Área de la superficie (métrico) | 500 m2/g |