Learn More
Macherey-Nagel™ Columna SPE de polipropileno SB Chromabond™
Código de producto. 10470322 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Peso del lecho:
100 mg
200mg
500mg
1 g
Capacidad de columna (métrico):
1 mL
3 mL
6 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 30
paquete de 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso del lecho Capacidad de columna (métrico) unitSize
10470322 200mg 3 mL paquete de 50
10055831 500mg 3 mL paquete de 50
10536531 100 mg 1 mL paquete de 100
10430132 1 g 6 mL paquete de 30
10480512 500mg 6 mL paquete de 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10470322 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 730322
Columna SPE de polipropileno Macherey-Nagel Chromabond SB, capacidad de columna:6 ml, tamaño de partículas:45 um, material de base:sílice; tipo de columna:SPE; para su uso con:extracción en fase sólida (SAX); tamaño de poro:60; absorbente:Chromabond SB, área de superficie:500 m2/g
Spécification
Material de base Sílice
Capacidad de columna (métrico) 3 mL
Tipo de columna Extracción de fase sólida
Peso del lecho 200mg
Para utilizar con (aplicación) Extracción en fase sólida (SAX)
Tamaño de partículas 45 μm
Absorbente SB Chromabond
Tipo Columnas de extracción en fase sólida
Tamaño de poro 60 µm
Área de la superficie (métrico) 500 m2/g
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.