Learn More
Macherey-Nagel™ Columna para SPE de polipropileno NH2 Chromabond™
Resolve trace elements and lipids. Chromabond™ NH2 Polypropylene SPE Columns have an aminopropyl modified silica phase for SPE (solid phase extraction).
146.00€ - 255.00€
Especificaciones
Material de base Sílice
Carga de carbono 3,5%
Tipo de columna Extracción de fase sólida
Para utilizar con (aplicación) Extracción en fase sólida
Tamaño de partículas 45 μm
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Capacidad de columna (métrico) Peso del lecho Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad de columna (métrico) Peso del lecho Precio Cantidad y disponibilidad  
10585371
Ver documentos
Macherey-Nagel™
730413
3 ml 200 mg
196.00€
paquete de 50
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Añadir a la cesta
10746332
Ver documentos
Macherey-Nagel™
730626
6 ml 1 g
214.00€
paquete de 30
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
10216571
Ver documentos
Macherey-Nagel™
730180
6 ml 500 mg
146.00€
paquete de 30
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
10459361
Ver documentos
Macherey-Nagel™
730031
1 ml 100 mg
255.00€
paquete de 100
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
10796512
Ver documentos
Macherey-Nagel™
730033
3 ml 500 mg
220.00€
paquete de 50
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Características
  • Material de base sílice
  • Tamaño de poro 60 Å
  • Tamaño de partícula 45 μm
  • Superficie específica de 500 m/g
  • Estabilidad a pH 2– 8;
  • Fase de aminopropilo
  • Contenido de carbono 3,5 %,
  • Polar, intercambiador de aniones débil
Aplicación
  • Trazas, lípidos
Especificaciones
Especificaciones
Sílice
Extracción de fase sólida
45 μm
Columnas de extracción en fase sólida
3,5%
Extracción en fase sólida
Chromabond NH2
500 m2/g
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columna para SPE de polipropileno NH2 Chromabond™