Learn More
Macherey-Nagel™ Columna para SPE de polipropileno NH2 Chromabond™
Resolve trace elements and lipids. Chromabond™ NH2 Polypropylene SPE Columns have an aminopropyl modified silica phase for SPE (solid phase extraction).
Marca: Macherey-Nagel™ 730180
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Características
- Material de base sílice
- Tamaño de poro 60 Å
- Tamaño de partículas: 45 μm
- Superficie específica 500 m2/g
- Estabilidad del pH 2–8;
- Fase de aminopropilo
- Contenido de carbono 3,5 %,
- Polar, intercambiador de aniones débil
Aplicación
- Trazas, lípidos
Especificaciones
Sílice | |
6 ml | |
500 mg | |
45 μm | |
Columnas de extracción en fase sólida | |
500 m2/g |
3,5% | |
Extracción de fase sólida | |
Extracción en fase sólida | |
Chromabond NH2 | |
60 μm |
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columna para SPE de polipropileno NH2 Chromabond™ > Capacidad de columna: 6 ml; peso absorbente: 500mg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido