Descripción
Características
- Material de base sílice
- Tamaño de poro 60Å
- Tamaño de partícula 45 μm
- Superficie específica de 500 m/g
- Estabilidad del pH –2 8;
- Fase de aminopropilo
- Contenido de carbono 3,5 %,
- Polar, intercambiador de aniones débil
Aplicación
- Trazas, lípidos
Specifications
Specifications
| Material de base | Sílice |
| Carga de carbono | 3,5% |
| Capacidad de columna (métrico) | 3 ml |
| Tipo de columna | Extracción de fase sólida |
| Peso del lecho | 500 mg |
| Para utilizar con (aplicación) | Extracción en fase sólida |
| Tamaño de partículas | 45 μm |
| Absorbente | Chromabond NH2 |
| Tipo | Columnas de extracción en fase sólida |
| Con desactivación terminal | No |
| Show More |