Learn More
Macherey-Nagel™ Columna para SPE de polipropileno NH2 Chromabond™
Resolve trace elements and lipids. Chromabond™ NH2 Polypropylene SPE Columns have an aminopropyl modified silica phase for SPE (solid phase extraction).
Marca:  Macherey-Nagel™ 730031
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10459361
  • 255.00€ / paquete de 100
Solo quedan null
En stock
Descripción
Características
  • Material de base sílice
  • Tamaño de poro 60 Å
  • Tamaño de partículas: 45 μm
  • Superficie específica 500 m2/g
  • Estabilidad del pH 2–8;
  • Fase de aminopropilo
  • Contenido de carbono 3,5 %,
  • Polar, intercambiador de aniones débil
Aplicación
  • Trazas, lípidos
Especificaciones
Especificaciones
Sílice
1 ml
100 mg
45 μm
Columnas de extracción en fase sólida
60 μm
3,5%
Extracción de fase sólida
Extracción en fase sólida
Chromabond NH2
No
500 m2/g
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columna para SPE de polipropileno NH2 Chromabond™ > Capacidad de columna: 1 ml; peso del absorbente: 100 mg