Learn More
Macherey-Nagel™ Columna para SPE de polipropileno NH2 Chromabond™
Resolve trace elements and lipids. Chromabond™ NH2 Polypropylene SPE Columns have an aminopropyl modified silica phase for SPE (solid phase extraction).
Marca:  Macherey-Nagel™ 730626
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10746332
  • 214.00€ / paquete de 30
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Características
  • Material de base sílice
  • Tamaño de poro 60 Å
  • Tamaño de partícula 45 μm
  • Superficie específica de 500 m/g
  • Estabilidad a pH 2– 8;
  • Fase de aminopropilo
  • Contenido de carbono 3,5 %,
  • Polar, intercambiador de aniones débil
Aplicación
  • Trazas, lípidos
Spécification
Spécification
Sílice
6 ml
1 g
45 μm
Columnas de extracción en fase sólida
500 m2/g
3,5%
Extracción de fase sólida
Extracción en fase sólida
Chromabond NH2
60 Å
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Columna para SPE de polipropileno NH2 Chromabond™ > Capacidad de columna: 6 ml; peso absorbente: 1 g
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis