Learn More
Motic™ Adaptador de cámara con montaje en C para sensor de chip de microscopio serie BA/AE
Utilice este adaptador de montaje en C con microscopios compuestos series Motic™ BA210, 310 410 y AE2000.
170.00€ - 246.00€
Especificaciones
Tipo | Adaptador de montaje en C |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Microscopios compuestos series Motic BA210, 310, 410 y AE2000 |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Potencia de aumento | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Potencia de aumento | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11893400
|
Motic™
1101001901781 |
0.65X. | 16,9 mm |
170.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 10-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11803410
|
Motic™
1101001901791 |
0.5X. | 8,46, 12,7 mm |
246.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Fits the trinocular port of any BA or AE series Microscope:
- Choose 0.65X magnification with 2/3 in. chip sensor
- Choose 0.5X magnification with 1/3 or 1/2 in. chip sensor
Especificaciones
Adaptador de montaje en C | |
Microscopios compuestos series Motic BA210, 310, 410 y AE2000 | |
1 unidad |