Learn More
Motic™ Adaptador de cámara con montaje en C para sensor de chip de microscopio serie BA/AE
Código de producto. 11803410
Cambiar vista
Click to view available options
Potencia de aumento:
0.5X.
0.65X.
Diámetro (métrico):
16,9 mm
8,46, 12,7 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Potencia de aumento Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
11803410 0.5X. 8,46, 12,7 mm 1 PCS
11893400 0.65X. 16,9 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11803410 Proveedor Motic™ N.º de proveedor 1101001901791
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    273.16€
    159.00€ / paquete de 1
    Ahorro 114.16€
    41% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adaptador de cámara con montura C compatible con cámaras que tengan sensores de chip de 1/3, 2/3 o 1/2 in Motic™ Adaptador de cámara con montura C para microscopio de la serie BA/AE. El sensor de chip se adapta al puerto trinocular de cualquier microscopio de la serie BA/AE.
  • Cabe en el puerto trinocular de cualquier microscopio BA o AE:
    • Elija un aumento de 0,65X con un sensor de chip de 2/3 in
    • Elija un aumento de 0,5X con un sensor de chip de 1/3 o 1/2 in
Especificaciones
Tipo Adaptador de montaje en C
Diámetro (imperial) 7,62 mm, 12,7 mm (1/3, 1/2 pulg.)
Diámetro (métrico) 8,46, 12,7 mm
Distancia de enfoque 0.5X.
Para utilizar con (aplicación) Para un sensor de 1,27 cm (1/2 pulg.)
Para utilizar con (equipo) Microscopios compuestos series Motic BA210, 310, 410 y AE2000
Potencia de aumento 0.5X.
Cantidad 1 unidad