Learn More
Motic™ Adaptador de cámara con montaje en C para sensor de chip de microscopio serie BA/AE
Código de producto. 11893400
Cambiar vista
Click to view available options
Potencia de aumento:
0.5X.
0.65X.
Diámetro (métrico):
16,9 mm
8,46, 12,7 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Potencia de aumento Diámetro (métrico) unitSize
11893400 0.65X. 16,9 mm cada uno
11803410 0.5X. 8,46, 12,7 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11893400 Proveedor Motic™ N.º de proveedor 1101001901781
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    177.00€
    159.00€ / paquete de 1
    Ahorro 18.00€
    10% Descuento
Fecha estimada de envoi: 24-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adaptador de cámara con montura C compatible con cámaras que tengan sensores de chip de 1/3, 2/3 o 1/2 in Motic™ Adaptador de cámara con montura C para microscopio de la serie BA/AE. El sensor de chip se adapta al puerto trinocular de cualquier microscopio de la serie BA/AE.
  • Cabe en el puerto trinocular de cualquier microscopio BA o AE:
    • Elija un aumento de 0,65X con un sensor de chip de 2/3 in
    • Elija un aumento de 0,5X con un sensor de chip de 1/3 o 1/2 in
Especificaciones
Tipo Adaptador de montaje en C
Diámetro (imperial) 1,9 cm (2 x 3 pulg)
Diámetro (métrico) 16,9 mm
Para utilizar con (equipo) Microscopios compuestos series Motic BA210, 310, 410 y AE2000
Potencia de aumento 0.65X.
Cantidad 1 unidad