Learn More
Solución tampón pH 4, roja
Soluciones tampón de pH coloreadas en recipientes de cuello doble. La solución tampón pH 4 roja Reagecon™ cuenta con la aprobación de ISO 17025 y es trazable al NIST.
21.25€ - 107.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | pH | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | pH | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11414589
![]() |
Reagecon
10402CTT |
250 mL | Frasco de cuello doble de HDPE | 4 at 20°C |
22.25€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11474589
![]() |
Reagecon
1040225CTT |
250 mL | Frasco de cuello doble de HDPE | 4 at 25°C |
21.25€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11860513
|
Reagecon
1040525C |
500 ml | Frasco de HDPE GL45 | 4 at 25°C |
35.50€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11858783
![]() |
Reagecon
1040525CTT |
500 mL | Frasco de cuello doble de HDPE | 4 at 25°C |
67.65€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11424589
![]() |
Reagecon
1040CTT |
1 L | Frasco de cuello doble de HDPE | 4 at 20°C |
34.60€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11494589
|
Reagecon
104025CTT |
1 L | Frasco de cuello doble de HDPE | 4 at 25°C |
35.30€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11494619
![]() |
Reagecon
BPH01 |
5 l | Recipiente de Bag-in-Box | 4 at 20°C |
107.00€
5 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Con color
- Recipientes de doble cuello con cámara de calibración integrada
- Probado a 20 °C o 25 °C.
- Certificado con el método de prueba acreditado por la ISO 17025
- Trazable al NIST
- Presentado en varios tamaños de envases
Especificaciones
Rojo |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Solución tampón pH 4, roja