Learn More
Solución tampón pH 4, roja
Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 ml
1 L
5 l
Envase:
Frasco de HDPE GL45
Frasco de cuello doble de HDPE
Recipiente de Bag-in-Box
pH:
4 at 20°C
4 at 25°C
Tamaño de la unidad:
1 LT
250 ML
250 ml
5 LT
500 ML
Descripción
- Con color
- Recipientes de doble cuello con cámara de calibración integrada
- Probado a 20 °C o 25 °C.
- Certificado con el método de prueba acreditado por la ISO 17025
- Trazable al NIST
- Presentado en varios tamaños de envases
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| pH | 4 at 25°C |
| Cantidad | 250 mL |
| Envase | Frasco de cuello doble de HDPE |