Learn More
Solución tampón pH 4, roja
BIOPHARMA
Código de producto. 11858783 Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
1 L
5 l
Envase:
Frasco de HDPE GL45
Frasco de cuello doble de HDPE
Recipiente de Bag-in-Box
pH:
4 at 20°C
4 at 25°C
Tamaño de la unidad:
1 LT
250 ML
250 ml
5 LT
500 ML
Código de producto. 11858783
Marca: Reagecon 1040525CTT
Soluciones tampón de pH coloreadas en recipientes de cuello doble. La solución tampón pH 4 roja Reagecon™ cuenta con la aprobación de ISO 17025 y es trazable al NIST.
  • Con color
  • Recipientes de doble cuello con cámara de calibración integrada
  • Probado a 20 °C o 25 °C.
  • Certificado con el método de prueba acreditado por la ISO 17025
  • Trazable al NIST
  • Presentado en varios tamaños de envases
Especificaciones
Color Rojo
pH 4 at 25°C
Cantidad 500 mL
Envase Frasco de cuello doble de HDPE