Learn More
Solución tampón pH 4, roja
Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 ml
1 L
5 l
Envase:
Frasco de HDPE GL45
Frasco de cuello doble de HDPE
Recipiente de Bag-in-Box
pH:
4 at 20°C
4 at 25°C
Tamaño de la unidad:
1 LT
250 ML
250 ml
5 LT
500 ML
Beskrivelse
- Con color
- Recipientes de doble cuello con cámara de calibración integrada
- Probado a 20 °C o 25 °C.
- Certificado con el método de prueba acreditado por la ISO 17025
- Trazable al NIST
- Presentado en varios tamaños de envases
Tekniske data
Tekniske data
| Color | Rojo |
| pH | 4 at 20°C |
| Cantidad | 1 L |
| Envase | Frasco de cuello doble de HDPE |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion