Descripción
- Con color
- Recipientes de doble cuello con cámara de calibración integrada
- Probado a 20 °C o 25 °C.
- Certificado con el método de prueba acreditado por la ISO 17025
- Trazable al NIST
- Presentado en varios tamaños de envases
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| pH | 4 at 20°C |
| Cantidad | 250 mL |
| Envase | Frasco de cuello doble de HDPE |