Learn More
Solución tampón de pH 10,0 (20 °C), bórax/hidróxido sódico, Honeywell Fluka™
Borax / sodium hydroxide
18.03€ - 372.15€
CAS 1310-73-2, 1330-43-4, 7732-18-5
Fórmula molecular H5NO
Peso molecular (g/mol) 35.05
Número MDL MFCD00066650
Clave InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15694040
Ver documentos
Honeywell-Fluka
33649-100ML
100 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15614050
Ver documentos Detalles de la promoción
Honeywell-Fluka
33649-500ML
500 mL
91.98€
500 ml
15604050
Ver documentos
Honeywell-Fluka
33649-1L
1 L
69.33€
1 litro
15624050
Ver documentos
Honeywell-Fluka
33649-6X1L
6 x 1 L
372.15€
paquete de 6
Descripción
Descripción
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
1310-73-2, 1330-43-4, 7732-18-5
35.05
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:18219
H5NO
MFCD00066650
14923
N.O
Especificaciones
Buffer solution
10.0
MFCD00066650
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
amine hydrate
14923
1310-73-2, 1330-43-4, 7732-18-5
H5NO
NONH for all modes of transport
N.O
35.05
CHEBI:18219
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Indicaciones de peligro
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Solución tampón de pH 10,0 (20 °C), bórax/hidróxido sódico, Honeywell Fluka™