Learn More
Solución tampón de pH 10,0 (20 °C), bórax/hidróxido sódico, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15614050 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
500 ml
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15614050 500 mL 500 ml
15694040 100 mL 100 ml
15604050 1 L 1 litro
15624050 6 x 1 L paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15614050 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 33649500ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Bórax/hidróxido sódico
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-73-2 , 1330-43-4 , 7732-18-5
Fórmula molecular H5NO
Peso molecular (g/mol) 35.05
Número MDL MFCD00066650
Clave InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buffer solution
pH 10.0
Cantidad 500 mL
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC azanio;hidróxido
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro||
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P263-Evitar el contacto durante el embarazo/la lactancia.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium tetraborate,Sodium hydroxide