Learn More
Solución tampón de pH 10,0 (20 °C), bórax/hidróxido sódico, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
500 ml
paquete de 6
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Buffer solution |
pH | 10.0 |
Cantidad | 100 mL |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Nombre IUPAC | amine hydrate |
Seguridad y manipulación
Indicaciones de peligro
- EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Título del producto
Solución tampón de pH 10,0 (20 °C), bórax/hidróxido sódico, Honeywell Fluka™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido