Learn More
Solución tampón de pH 10,0 (20 °C), bórax/hidróxido sódico, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
500 ml
paquete de 6
Beskrivning
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Specifikationer
Specifikationer
| Nombre del producto químico o material | Buffer solution |
| pH | 10.0 |
| Cantidad | 1 L |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Nombre IUPAC | azanio;hidróxido |
Säkerhet och hantering
Faroangivelser
- EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering