Learn More
Solución tampón de pH 10,0 (20 °C), bórax/hidróxido sódico, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15624050 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
500 ml
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15624050 6 x 1 L paquete de 6
15694040 100 mL 100 ml
15614050 500 mL 500 ml
15604050 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15624050 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 336496X1L
Solicitar formato a granel o personalizado
Bórax/hidróxido sódico
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-73-2 , 1330-43-4 , 7732-18-5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buffer solution pH 10.0 (20°C)
Nombre de nota Borax / sodium hydroxide
Punto de ebullición 100°C
% máx. CAS <0.1000%, ≤0.5000%
% mín. CAS ≥0.2500%
Cantidad 6 x 1 L
Tipo de solución Buffer
Envase Frasco de polietileno
Indicaciones de peligro
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.