Learn More
Trajan™ BPX35 GC Capillary Column
Contienen un 35 % de fenilpolisilfenilenosiloxano. Las columnas capilares para GC BPX35 Trajan Scientific and Medical™ son columnas de fase MS premium y bajo sangrado diseñadas para el análisis de trazas de herbicidas y aromáticos.
426.00€ - 1180.00€
Especificaciones
Intervalo de temperatura | 10 °C a 330/360 °C |
---|---|
Polaridad | Polaridad media |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15208703
|
Trajan™
054699 |
10 m | 0,1 mm | 0,1 μm |
426.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15238703
|
Trajan™
054737 |
30 m | 0,53 mm | 1 μm |
835.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15228703
|
Trajan™
0547158 |
30 m | 0,32 mm | 0,5 μm |
730.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12945551
|
Trajan™
054702 |
60 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
1180.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10102882
|
Trajan™
054701 |
30 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
695.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10626211
|
Trajan™
054711 |
25 m | 0,22 mm | 0,25 μm |
810.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10075400
|
Trajan™
054724 |
30 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
800.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Columna de polaridad media
- Ideal para análisis de confirmación
- Alta temperatura
- Sangrado bajo
- Ideal para drogas, productos farmacéuticos, HAP, pesticidas y herbicidas
Especificaciones
10 °C a 330/360 °C | |
Polaridad media |