Learn More
Trajan™ BPX35 GC Capillary Column
Description
- Columna de polaridad media
- Ideal para análisis de confirmación
- Alta temperatura
- Sangrado bajo
- Ideal para drogas, productos farmacéuticos, HAP, pesticidas y herbicidas
Spécification
Spécification
| Temperatura máxima | 330/360 °C |
| Tipo de funcionalidad/interacción | Enlace pi con los grupos aromáticos de fenilo |
| Diámetro interior (métrico) | 0,53 mm |
| Fase estacionaria | 35 % de fenilpolisilfenilenosiloxano |
| Tipo USP | G28, G32, G42 |
| Para utilizar con (aplicación) | GC/MS, Análisis ambiental, Análisis de pesticidas y herbicidas, Drogas, Análisis farmacéutico, Hidrocarburos aromáticos policinucleares |
| Intervalo de temperatura | 10 °C a 330/360 °C |
| Grosor de película | 1 μm |
| Longitud (métrico) | 30 m |
| Material de embalaje | BPX35/BPX608 Forte™ |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?