Learn More
Trajan™ BPX35 GC Capillary Column
Código de producto. 12945551
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
25 m
30 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,1 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
missing translation for 'unitSize'
cada uno
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12945551
missing translation for 'mfr': Trajan™ 054702
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Contienen un 35 % de fenilpolisilfenilenosiloxano. Las columnas capilares para GC BPX35 Trajan Scientific and Medical™ son columnas de fase MS premium y bajo sangrado diseñadas para el análisis de trazas de herbicidas y aromáticos.
  • Columna de polaridad media
  • Ideal para análisis de confirmación
  • Alta temperatura
  • Sangrado bajo
  • Ideal para drogas, productos farmacéuticos, HAP, pesticidas y herbicidas
Specifications
Temperatura máxima 330/360 °C
Tipo de funcionalidad/interacción Enlace pi con los grupos aromáticos de fenilo
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Fase estacionaria 35 % de fenilpolisilfenilenosiloxano
Tipo USP G28, G32, G42
Para utilizar con (aplicación) GC/MS, Análisis ambiental, Análisis de pesticidas y herbicidas, Drogas, Análisis farmacéutico, Hidrocarburos aromáticos policinucleares
Intervalo de temperatura 10 °C a 330/360 °C
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 60 m
Material de embalaje BPX35/BPX608 Forte™
Polaridad Polaridad media
Recubrimiento Sílice fundido
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.