Learn More
Trajan™ BPX35 GC Capillary Column
Código de producto. 15208703
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
25 m
30 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,1 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
15208703 10 m 0,1 mm 0,1 μm cada uno
15238703 30 m 0,53 mm 1 μm cada uno
15228703 30 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
12945551 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10102882 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10626211 25 m 0,22 mm 0,25 μm cada uno
10075400 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15208703 Proveedor Trajan™ N.º de proveedor 054699
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Contienen un 35 % de fenilpolisilfenilenosiloxano. Las columnas capilares para GC BPX35 Trajan Scientific and Medical™ son columnas de fase MS premium y bajo sangrado diseñadas para el análisis de trazas de herbicidas y aromáticos.
  • Columna de polaridad media
  • Ideal para análisis de confirmación
  • Alta temperatura
  • Sangrado bajo
  • Ideal para drogas, productos farmacéuticos, HAP, pesticidas y herbicidas
Especificaciones
Temperatura máxima 330/360 °C
Tipo de funcionalidad/interacción Enlace pi con los grupos aromáticos de fenilo
Diámetro interior (métrico) 0,1 mm
Fase estacionaria 35 % de fenilpolisilfenilenosiloxano
Tipo USP G28, G32, G42
Para utilizar con (aplicación) GC/MS, Análisis ambiental, Análisis de pesticidas y herbicidas, Drogas, Análisis farmacéutico, Hidrocarburos aromáticos policinucleares
Intervalo de temperatura 10 °C a 330/360 °C
Grosor de película 0,1 μm
Longitud (métrico) 10 m
Material de embalaje BPX35/BPX608 Forte™
Polaridad Polaridad media
Recubrimiento Sílice fundido