Learn More
Trajan™ BPX35 GC Capillary Column
Descripción
- Columna de polaridad media
- Ideal para análisis de confirmación
- Alta temperatura
- Sangrado bajo
- Ideal para drogas, productos farmacéuticos, HAP, pesticidas y herbicidas
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 330/360 °C |
| Tipo de funcionalidad/interacción | Enlace pi con los grupos aromáticos de fenilo |
| Diámetro interior (métrico) | 0,25 mm |
| Fase estacionaria | 35 % de fenilpolisilfenilenosiloxano |
| Tipo USP | G28, G32, G42 |
| Para utilizar con (aplicación) | GC/MS, Análisis ambiental, Análisis de pesticidas y herbicidas, Drogas, Análisis farmacéutico, Hidrocarburos aromáticos policinucleares |
| Intervalo de temperatura | 10 °C a 330/360 °C |
| Grosor de película | 0,25 μm |
| Longitud (métrico) | 30 m |
| Material de embalaje | BPX35/BPX608 Forte™ |
| Mostrar más |