Learn More
Thermo Scientific™ Columnas BetaSil™ Fenilo/Hexilo, tamaño de partícula 3 μm
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 11%; tamaño de poro: 100 Å; fase de columna: Fase reversa
635.00€ - 1055.00€
Especificaciones
Formato de columna | Columna de análisis |
---|---|
Para utilizar con | LC-MS |
Tamaño de partículas | 3 μm |
pH | Desde 2 hasta 9 |
Tamaño de poro | 100 Å |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10459644
|
Thermo Scientific™
73003-052130 |
50 mm | 2,1 mm |
884.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 24-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10038284
|
Thermo Scientific™
73003-053030 |
50 mm | 3 mm |
884.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 24-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10026254
|
Thermo Scientific™
73003-102130 |
100mm | 2.1 mm | N/A | ||||||
10197934
|
Thermo Scientific™
73003-103030 |
100 mm | 3 mm |
980.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10026314
|
Thermo Scientific™
73003-104630 |
100 mm | 4,6 mm | N/A | ||||||
10489244
|
Thermo Scientific™
73003-154630 |
150 mm | 4,6 mm |
1055.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 29-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Las columnas Thermo Scientific BetaSil Fenilo/Hexilo ofrecen una selectividad única.
- Fase Thermo Scientific sobre 100Å de sílice
- Gran superficie específica con elevada cobertura de fase enlazada
Disponibles en otros tamaños de columna, incluidas columnas preparativas. Para obtener más información, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.
Especificaciones
Columna de análisis | |
3 μm | |
100 Å | |
Fenil/Hexil | |
11 % | |
Sí |
LC-MS | |
Desde 2 hasta 9 | |
L11 | |
Sílice | |
Fase reversa | |
Fase reversa |